Learn More
Heptafluorotantalate de potassium(V), 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
83.10€ - 1376.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16924-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | F7K2Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 392.133 |
Numéro MDL | MFCD00042369 |
Clé InChI | DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G |
Synonyme | potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5 |
CID PubChem | 28146 |
Nom IUPAC | heptafluorotantalum(2-) dipotassique |
SMILES | F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040316.09 |
10 g |
83.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040316.18 |
50 g |
316.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040316.30 |
250 g |
1376.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material. Used in chemical research. Use as primary and secondary intermediate(Pharmaceutical Intermediates). Used in the production and preparation of tantalum powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16924-00-8 | |
392.133 | |
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G | |
28146 | |
F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+] |
F7K2Ta | |
MFCD00042369 | |
potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5 | |
heptafluorotantalum(2-) dipotassique |
Spécification
Potassium heptafluorotantalate(V) | |
Poudre | |
MFCD00042369 | |
potassium heptafluorotantalate, potassium tantalum fluoride, dipotassium heptafluorotantalate, tantalum potassium fluoride, potassium fluotantalate, potassium heptafluorotantalate v, potassium fluorotantalate, dipotassium heptafluorotantalum 2-, potassium fluorotanatalate k2taf7, potassium tantalum fluoride k2taf5 | |
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G | |
heptafluorotantalum(2-) dipotassique | |
28146 | |
99.7% |
16924-00-8 | |
F7K2Ta | |
UN3288 | |
Decomposes in water; Slightly soluble in HF | |
F[Ta-2](F)(F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+] | |
392.133 | |
392.14 | |
4.560g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche