Learn More
Heptafluoroniobate de potassium(V), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
40.80€ - 131.66€
Identifiants chimiques
CAS | 16924-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | K2NbF7 |
Numéro MDL | MFCD00042368 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498640
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
051110.09 |
10 g |
40.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408650
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
051110.18 |
50 g |
131.66€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16924-03-1 | |
K2NbF7 | |
MFCD00042368 |
Spécification
Potassium heptafluoroniobate (V) | |
Poudre | |
MFCD00042368 | |
304.1 | |
Hygroscopic |
16924-03-1 | |
K2NbF7 | |
UN3288 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-987-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only