Learn More
Formiate de potassium, 96 %, pratique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10563134
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-29-4
Formule moléculaire CHKO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00013100
Clé InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
CID PubChem 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Nom IUPAC Potassium ; formate
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium formate
Point de fusion 165°C to 168°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCOOK
Quantité 500 g
Merck Index 15,7754
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Pratique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium formate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.