Learn More
Fluorure de potassium, purum p.a., ≥ 99,0 % (F), Honeywell
Purum p.a., ≥ 99,0 % (F)
43.45€ - 252.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FK |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.10 |
Numéro MDL | MFCD00011398 |
Clé InChI | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
CID PubChem | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
Nom IUPAC | fluorure de potassium |
SMILES | [F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15655950
|
Honeywell Research Chemicals
60240-250G |
250 g |
43.45€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15635950
|
Honeywell Research Chemicals
60240-1KG |
1 kg |
151.86€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15645950
|
Honeywell Research Chemicals
60240-2.5KG |
2.5 kg |
252.60€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
fluorure de potassium |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 | |
[F-].[K+] |
Spécification
Potassium fluoride | |
FK | |
MFCD00011398 | |
3902818 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de potassium | |
522689 | |
58.1g/mol |
7789-23-3 | |
KF | |
UN1812 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
≥99% (F) |
Sécurité et traitement
P261-P280-P301 + P310-P311
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.