Learn More
Potassium fluoride, Purified, ≥99%, Honeywell
Code produit. 15660540
Click to view available options
Quantité:
20 kg
Conditionnement:
Paper / Poly Bag
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Note relative au nom Purified, ≥99%
CAS 7789-23-3
% max. CAS 100.0000%
Quantité 20 kg
Formule moléculaire FK
Numéro MDL MFCD00011398
Numéro UN UN1812
Beilstein 3902818
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
Nom IUPAC potassium fluoride
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Purifié(e)
Conditionnement Paper / Poly Bag
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.