Learn More
Fluorure de potassium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FK |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.10 |
Numéro MDL | MFCD00011398 |
Clé InChI | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
CID PubChem | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
SMILES | [F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482201
|
Thermo Scientific Acros
201350250 |
25 g | Flacon en plastique |
24.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318390
|
Thermo Scientific
201352500 |
250 g | Flacon en plastique |
28.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10378430
|
Thermo Scientific
201355000 |
500 g | Flacon en plastique |
43.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10072910
|
Thermo Scientific Acros
201350010 |
1 kg | Flacon en plastique |
68.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10583484
|
Thermo Scientific Acros
201350025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
127.00€
2.50kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
[F-].[K+] |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 |
Spécification
1505°C | |
860°C | |
7789-23-3 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
FK | |
MFCD00011398 | |
15, 7753 | |
Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid,insoluble in alcohol unless water is present | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
99% | |
Pass Test |
Potassium fluoride | |
99% | |
Blanc | |
99% | |
KF | |
01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de potassium | |
522689 | |
58.09 | |
Extra pur | |
2.48 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TT0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.