Learn More
Fluorure de potassium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
63.30€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FK |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.10 |
Numéro MDL | MFCD00011398 |
Clé InChI | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
CID PubChem | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
Nom IUPAC | fluorure de potassium |
SMILES | [F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10469910
|
Thermo Scientific Acros
212602500 |
250 g | Flacon en plastique |
63.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10136683
|
Thermo Scientific Acros
212600010 |
1 kg | Flacon en plastique |
141.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
fluorure de potassium |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 | |
[F-].[K+] |
Spécification
1505.0°C | |
860.0°C | |
7789-23-3 | |
Poudre cristalline fine | |
FK | |
MFCD00011398 | |
15, 7753 | |
Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
≥99% | |
2.48 |
Potassium fluoride | |
p.a. | |
Blanc | |
99+% | |
KF | |
01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de potassium | |
522689 | |
58.09 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TT0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only