Learn More
Fluorure de potassium, avec 40 % alumine, Thermo Scientific Chemicals
84.70€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FK |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.10 |
Numéro MDL | MFCD00011398 |
Clé InChI | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
CID PubChem | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
Nom IUPAC | potassium fluoride |
SMILES | [F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10638624
|
Thermo Scientific Acros
390810250 |
25 g |
84.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10560384
|
Thermo Scientific Acros
390811000 |
100 g |
205.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
potassium fluoride |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 | |
[F-].[K+] |
Spécification
Potassium fluoride | |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
Flacon en verre |
7789-23-3 | |
KF | |
15,7753 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
potassium fluoride | |
522689 | |
58.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5
- Potassium fluoride, 40 wt.% on alumina
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only