Learn More
Ferricyanure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10266370
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium ferricyanide
Note relative au nom p.a.
Couleur Orange au rouge
Forme physique Cristaux et fragments
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Merck Index 15, 7751
Informations sur la solubilité Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
Poids de la formule 329.26
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.85