Learn More
Ferricyanure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium ferricyanide |
Note relative au nom | 99+% |
Couleur | Orange au rouge |
Forme physique | Cristaux et fragments |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Iodometry) |
Formule linéaire | K3Fe(CN)6 |
Fieser | 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255 |
Merck Index | 15,7751 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |