Learn More
Ferricyanure de potassium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
36.50€ - 602.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13746-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6FeK3N6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.25 |
Numéro MDL | MFCD00011392 |
Clé InChI | QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 |
CID PubChem | 26250 |
SMILES | [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10330544
|
Thermo Scientific Acros
196781000 |
100 g | Flacon en verre |
36.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10378620
|
Thermo Scientific Acros
196785000 |
500 g | Flacon en verre |
113.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703534
|
Thermo Scientific Acros
196780010 |
1 kg | Flacon en verre |
201.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10636974
|
Thermo Scientific Acros
196780050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
602.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
13746-66-2 | |
329.25 | |
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
26250 |
C6FeK3N6 | |
MFCD00011392 | |
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 | |
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Spécification
Potassium ferricyanide | |
13746-66-2 | |
Poudre cristalline ou cristaux | |
C6FeK3N6 | |
MFCD00011392 | |
15, 7751 | |
Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
329.25 | |
329.26 | |
Pures |
98% | |
Orange au rouge | |
97.5% min. (Iodometry) | |
K3Fe(CN)6 | |
01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255 | |
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559 | |
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
tripotassium;fer(3+);hexacyanure | |
26250 | |
98% | |
1.85 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
GHS P Statement
Keep container tightly closed.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-323-3
missing translation for 'rtecsNumber' : LJ8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only