Learn More
Dihydrogénophosphate de potassium, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10542391
Click to view available options
1 kg
Réactif de laboratoire
Spécification
Point d’ébullition ∼100°C (1013 hPa)
Point de fusion 253°C
CAS 7778-77-0
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 99%
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Synonyme Potassium dihydrogen orthophosphate , Potassium phosphate monobasic , Monobasic Potassium Phosphate
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Perte à la dessiccation max. 0.1% (at 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 2.3 g/cm³ (20°C)