Learn More
Phosphate de dihydrogène de potassium, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Perd H2O à 400°C, formant du métaphosphate
39.50€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H2KO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
Numéro MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
CID PubChem | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
Nom IUPAC | potassium ; dihydrogénophosphate |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400113
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12142.36 |
500 g |
39.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410113
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12142.0E |
2500 g |
132.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le dihydrogénophosphate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, engrais (NPK), additif pour les peintures et les revêtements, adhésif, agent tampon et dans des modulateurs optiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires de recherche et d’analyse comme tampon dans les préparations mobiles / d’échantillons pour l’analyse par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) et aussi dans la synthèse organique. Le MKP, phosphate mono-potassique, en raison de ses propriétés optiques non linéaires, est utilisé dans les modulateurs optiques et pour la génération de seconde harmonique (GSH).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dihydrogénophosphate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, engrais (NPK), additif pour les peintures et les revêtements, adhésif, agent tampon et dans des modulateurs optiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires de recherche et d’analyse comme tampon dans les préparations mobiles / d’échantillons pour l’analyse par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) et aussi dans la synthèse organique. Le MKP, phosphate mono-potassique, en raison de ses propriétés optiques non linéaires, est utilisé dans les modulateurs optiques et pour la génération de seconde harmonique (GSH).
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il perd H{2O à 400°, formant le métaphosphate hygroscopique.
Identifiants chimiques
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
potassium ; dihydrogénophosphate |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
Spécification
Potassium Dihydrogen Phosphate | |
7778-77-0 | |
H2KO4P | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; dihydrogénophosphate | |
516951 | |
136.09 | |
2.338 |
253°C | |
≥98% | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-913-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TC6615500
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche