Learn More
Citrate de dihydrogène de potassium hydraté, 99 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
81.40€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS | 866-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7KO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.21 |
Numéro MDL | MFCD00036472 |
Clé InChI | WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen citrate |
CID PubChem | 73896894 |
Nom IUPAC | potassium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate |
SMILES | [K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478610
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044415.36 |
500 g |
81.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488610
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044415.A3 |
2 kg |
238.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium dihydrogen citrate hydrate is used as a buffering agent and a chelating agent. It is used as an alkalizing agent in the renal function. It is found that it increases the bone density, thereby used in research experiments related to the treatment of osteoporosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
866-83-1 | |
230.21 | |
WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M | |
73896894 | |
[K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O |
C6H7KO7 | |
MFCD00036472 | |
potassium dihydrogen citrate | |
potassium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate |
Spécification
Potassium dihydrogen citrate hydrate | |
poudre/fragments | |
C6H7KO7 | |
4772973 | |
potassium dihydrogen citrate | |
WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M | |
potassium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate | |
73896894 | |
99% |
866-83-1 | |
(Base sèche) | |
MFCD00036472 | |
14,7624 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol | |
[K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O | |
230.21 | |
230.22 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-753-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only