Learn More
Thermo Scientific™ Solution étalon de bichromate de potassium
Les solutions étalons de bichromate de potassium Thermo Scientific™ sont traçables NIST pour la qualification du niveau de performance des instruments.
Marque: Thermo Scientific™ 9423UV95200E
Description
Les solutions étalons de bichromate de potassium Thermo Scientific™ sont traçables NIST pour la qualification du niveau de performance des instruments. Qualifiez le niveau de performance de votre spectrophotomètre avec des solutions étalons de bichromate de potassium Thermo Scientific traçables NIST pour la précision photométrique.
La solution étalon de bichromate de potassium est disponible par jeu de deux ou six étalons. Les deux jeux d’étalons sont :- Fournis dans de l’acide perchlorique (0,001 M) dans des cellules en quartz scellées
- Compatibles avec tout porte-cuve pour des cellules rectangulaires d’un trajet optique de 10 mm
- Traçables aux étalons NIST™ et fournis avec un certificat d’étalonnage
- Étalonnés pour une utilisation avec des instruments avec une bande passante spectrale ≤1,6 nm, y compris les spectrophotomètres Thermo Scientific Evolution 60, Evolution 300 et Evolution 600
Ensemble de deux étalons
- Destinés aux tests de précision photométrique à 430 nm comme exigé par la Pharmacopée européenne, section 2.2.25, révision 2005
- Étalon de 600 mg/l et blanc correspondant inclus
Ensemble de six étalons
- Conçus pour vérifier la linéarité de l’instrument dans la région UV
- Étalonnés à 235, 257, 313 et 350 nm
- Étalons à des concentrations de 0, 20, 40, 60, 80 et 100 mg/l inclus
Spécification
235, 257, 313, 350 nm | |
Instruments avec un SBW de ≤ 1,6 nm ; Evolution 60 ; Evolution 300 ; Evolution 600 | |
0 , 20 , 40 , 60 , 80 , normes 100mg / L | |
Ensemble de 6 |