Learn More
Dichromate de potassium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663340
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9
Formule moléculaire Cr2K2O7
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dichromate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2Cr2O7
Numéro MDL MFCD00011367
Numéro UN 3086
Poids de la formule 294.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS/certifié pur