Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
37.26€ - 148.19€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2K2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.182 |
Numéro MDL | MFCD00011367 |
Clé InChI | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
CID PubChem | 24502 |
ChEBI | CHEBI:53444 |
Nom IUPAC | dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15608040
|
Honeywell Research Chemicals
P5271-25G |
25 g | Flacon poly | N/A | |||||
15628040
|
Honeywell Research Chemicals
P5271-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15618040
|
Honeywell Research Chemicals
P5271-2KG |
2 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7778-50-9 | |
294.182 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
24502 | |
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
CHEBI:53444 | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium dichromate | |
7778-50-9 | |
3.5 (at 20°C) | |
K2Cr2O7 | |
UN3086 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium | |
24502 | |
294.18g/mol | |
Odorless | |
2.7g/cu.cm at 20°C |
398°c | |
Orange | |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
294.182 | |
CHEBI:53444 | |
≥99.5% | |
Crystalline |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P201-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : class 6.1 - PG 2 - EHS - RQ -Toxic solids, oxidizing, n.o.s., HI: all
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-906-6