Learn More
Bichromate de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10563751
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9
Formule moléculaire Cr2K2O7
Poids moléculaire (g/mol) 294.19
Numéro MDL MFCD00011367
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 500.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium dichromate
Point de fusion 398.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Orange
Forme physique Poudre cristalline fine ou cristaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Merck Index 15, 7748
Informations sur la solubilité Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Poids de la formule 294.19
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.05% max. (105°C)