Learn More
Dichromate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.10€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2K2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.182 |
Numéro MDL | MFCD00011367 |
Clé InChI | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
CID PubChem | 24502 |
ChEBI | CHEBI:53444 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18722.36 |
500 g |
52.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18722.0E |
2500 g |
183.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium dichromate is most often used as an oxidizing agent in laboratories and industries. It is used as a precursor to prepare potassium chrome alum which finds application in leather finishing and tanning. It is utilized in the preparation of chromic acid for cleaning glassware and etching materials. It is an active ingredient in cement used for retards setting and improves its density and texture. Furthermore, it is used in photography and in photographic screen printing. It is also used in wet test analysis as an analytical lab reagent and in ethanol determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bichromate de potassium est le plus souvent utilisé comme agent oxydant dans les laboratoires et les industries. Il est utilisé comme précurseur pour préparer l’alun de chrome de potassium qui s’utilise dans la finition et le tannage du cuir. Il est utilisé dans la préparation de l’acide chromique pour le nettoyage de la verrerie et des matériaux de gravure. Il s’agit d’un ingrédient actif dans le ciment utilisé pour l’installation des retardants dont il améliore la densité et la texture. En outre, il est utilisé dans la photographie et dans la sérigraphie. Il est également utilisé dans l’analyse d’essais humides comme réactif de laboratoire d’analyse et dans la détermination de l’éthanol.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les bases fortes, les matières organiques, les acides, les métaux en poudre, les anhydrides acides et l’hydrazine.
Identifiants chimiques
7778-50-9 | |
294.182 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
24502 | |
Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
CHEBI:53444 | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium dichromate | |
7778-50-9 | |
K2Cr2O7 | |
UN3087 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome | |
24502 | |
294.18 | |
Odorless |
398°C | |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
14,7627 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
294.182 | |
CHEBI:53444 | |
99% | |
2.676 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H301-H330-H334-H340-H350-H360-H372-H314-H312-H317
May intensify fire; oxidizer.
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H272-H301-H310+H330-H314-H317-H334-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-906-6
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7680000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only