Learn More
Potassium cyanide, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium cyanide |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | KCN |
Numéro UN | UN1680 |
Beilstein | 3593645 |
Poids de la formule | 65.12g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥97% (AT) |