Learn More
Cyanure de potassium, ACS, 96,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
22.30€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CKN |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.116 |
Numéro MDL | MFCD00011397 |
Clé InChI | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
CID PubChem | 9032 |
Nom IUPAC | cyanure de potassium |
SMILES | [C-]#N.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012136.18 |
50 g |
22.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012136.30 |
250 g |
60.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012136.A1 |
1 kg |
163.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
151-50-8 | |
65.116 | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
9032 | |
[C-]#N.[K+] |
CKN | |
MFCD00011397 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
cyanure de potassium |
Spécification
1625°C | |
634°C | |
151-50-8 | |
96.0% min. | |
MFCD00011397 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
cyanure de potassium | |
9032 | |
Réactif ACS | |
1.52 |
Potassium Cyanide | |
For analysis ACS | |
Granulaire | |
CKN | |
4652394 | |
Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol. | |
[C-]#N.[K+] | |
65.116 | |
65.12 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P234-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P390-P501c
H290-H300+H310+H330-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only