Learn More
Cyanure de potassium, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.26€ - 69.35€
Identifiants chimiques
CAS | 151-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CKN |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.116 |
Numéro MDL | MFCD00011397 |
Clé InChI | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
CID PubChem | 9032 |
Nom IUPAC | cyanure de potassium |
SMILES | [C-]#N.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13273.22 |
100 g |
31.26€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476790
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13273.36 |
500 g |
69.35€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe cyanure de potassium est largement utilisé dans la synthèse organique pour la synthèse de nombreux composés organiques, par exemple dans la synthèse d’hydantoïnes, d’hétérocycles spiro, de nitriles, d’acides carboxyliques, de cyanohydrines et dans la réaction de von Richter. Il est utilisé dans l’extraction de l’or, la galvanoplastie et comme réactif dans la caractérisation des protéines.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol, le glycérol et le formamide. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Solide déliquescent. Stocker dans un récipient hermétique. Incompatible avec les acides.
Identifiants chimiques
151-50-8 | |
65.116 | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
9032 | |
[C-]#N.[K+] |
CKN | |
MFCD00011397 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
cyanure de potassium |
Spécification
1625°C | |
634°C | |
CKN | |
MFCD00011397 | |
4652394 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
cyanure de potassium | |
9032 | |
≥97% | |
1.52 |
Potassium cyanide | |
151-50-8 | |
KCN | |
UN1680 | |
14,7626 | |
Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol. | |
[C-]#N.[K+] | |
65.116 | |
65.12 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
P234-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P390-P501c
H290-H300+H310+H330-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Potassium cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium cyanide
RUO – Research Use Only