Learn More
Cyanure de potassium,+ 97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247403
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanide of potassium, zyankali, potassium cyanide, caswell no. 688a, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide k cn, kalium cyanid german, cyanure de potassium french, rcra waste number p098
CID PubChem 9032
Spécification
Point d’ébullition 1625.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Point de fusion 634.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore
Forme physique Solide en poudre
Quantité 2.5 kg
Notes de qualité de la pureté 97+%
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Argentometry)
Formule linéaire CKN
Fieser 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22
Merck Index 15, 7747
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C)
SMILES [K+].[C-]#N
Nom IUPAC iminométhanide de potassium
Poids de la formule 65.12
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.