Learn More
Potassium, morceaux, dans de l’huile minérale, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
92.50€ - 319.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-09-7 |
---|---|
Formule moléculaire | K |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.10 |
Numéro MDL | MFCD00133776 |
Clé InChI | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom |
CID PubChem | 5462222 |
ChEBI | CHEBI:26216 |
Nom IUPAC | potassium |
SMILES | [K] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13267.14 |
25 g |
92.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15408989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13267.22 |
100 g |
319.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe potassium forme une solution bleue dans le tétrahydrofolié, qui est utilisée pour la ɑ-monoalkylation de lactones en présence de 18-couronne-6. Il est utilisé pour générer de l’éthoxyde de potassium en solution, dans la réduction de Birch d’un anneau aromatique, pour préparer de l’amide de potassium,
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Chemical Identifiers
7440-09-7 | |
39.10 | |
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N | |
5462222 | |
potassium |
K | |
MFCD00133776 | |
kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom | |
CHEBI:26216 | |
[K] |
Specifications
Potassium | |
chunks, in mineral oil | |
63°C to 64°C | |
0.860 g/mL | |
MFCD00133776 | |
14,7604 | |
Reacts with water. | |
[K] | |
39.10 | |
CHEBI:26216 | |
98% | |
Air and moisture sensitive |
Gris-Argent | |
7440-09-7 | |
765°C to 770°C | |
K | |
UN2257 | |
kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom | |
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N | |
potassium | |
5462222 | |
39.1 | |
Odorless | |
Solide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H260-H314-H318
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P223-P231+P232-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :POTASSIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-119-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TS6460000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only