Learn More
Chromate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15603330
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-00-6
Formule moléculaire CrK2O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00011368
Clé InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CID PubChem 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chromate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2CrO4
Numéro UN 3288
Nom IUPAC dipotassium dioxochromiumbis(olate)
Poids de la formule 194.19g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Densité Vapor Density: 6.7 (vs air)