Learn More
Chromate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
79.61€ - 3243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-00-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CrK2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.19 |
Numéro MDL | MFCD00011368 |
Clé InChI | XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 |
CID PubChem | 24597 |
ChEBI | CHEBI:75249 |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15613330
|
Honeywell-Fluka
31250-250G |
250 g |
79.61€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603330
|
Honeywell-Fluka
31250-1KG |
1 kg |
225.95€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633330
|
Honeywell-Fluka
31250-6X1KG |
6 x 1 kg | N/A | ||||||
15623330
|
Honeywell-Fluka
31250-50KG |
50 kg | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7789-00-6 | |
194.19 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
24597 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
CHEBI:75249 |
Spécification
Potassium Chromate | |
7789-00-6 | |
K2CrO4 | |
3288 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;dioxido(dioxo)chrome | |
24597 | |
194.19g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. | |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O | |
194.19 | |
CHEBI:75249 | |
≥99.5% | |
Vapor Density: 6.7 (vs air) |
Sécurité et traitement
P201-P273-P280-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P312-P308 + P313
H301-H315-H317-H319-H335-H340-H350i-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 232-140-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB2940000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium chromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium chromate