Learn More
Chromate de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
CrK2O4, numéro CAS-7789-00-6, chromate de potassium neutre, monochromate de dipotassium, chromate de potasse, Caswell nº 687, chromate bipotassique, chromate de potassium, chromate dipotassique, chromate de potasse, chromate de potassium vi, tarapacaïte, 250 g, CHEBI:75249, jaune, 194,2 g/mol
66.40€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS 7789-00-6
Formule moléculaire CrK2O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00011368
Clé InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CID PubChem 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nom IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10181910
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/4400/50
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10191910
Afficher les documents
Fisher Chemical
P/4400/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10010290
Afficher les documents
Fisher Chemical
P/4400/60
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
CrK2O4, numéro CAS-7789-00-6, chromate de potassium neutre, monochromate de dipotassium, chromate de potasse, Caswell nº 687, chromate bipotassique, chromate de potassium, chromate dipotassique, chromate de potasse, chromate de potassium vi, tarapacaïte, 250 g, CHEBI:75249, jaune, 194,2 g/mol
Spécification
Identifiants chimiques
7789-00-6
194.19
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
24597
dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
CrK2O4
MFCD00011368
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CHEBI:75249
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
975°C
Jaune
Solide
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
24597
194.2g/mol
7789-00-6
8.6 to 9.8
CrK2O4
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
194.19
CHEBI:75249
Récipient de poudre en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium chromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.