Learn More
Chromate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-00-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CrK2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.19 |
Numéro MDL | MFCD00011368 |
Clé InChI | XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 |
CID PubChem | 24597 |
ChEBI | CHEBI:75249 |
Nom IUPAC | dipotassium dioxochromiumbis(olate) |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12357193
|
Thermo Scientific Acros
447201000 |
100 g | Bouteille en verre |
33.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12367193
|
Thermo Scientific Acros
447205000 |
500 g | Bouteille en verre |
106.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-00-6 | |
194.19 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
24597 | |
dipotassium dioxochromiumbis(olate) |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
CHEBI:75249 | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
Spécification
Potassium chromate | |
7789-00-6 | |
K2CrO4 | |
15,7743 | |
Solubility in water: 640g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O | |
194.19 | |
CHEBI:75249 | |
Réactif ACS |
975.0°C | |
CrK2O4 | |
MFCD00011368 | |
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 | |
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium dioxochromiumbis(olate) | |
24597 | |
194.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Peut induire des anomalies génétiques.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir d
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-140-5
- Potassium chromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.