Learn More
Chlorure de potassium (cristaux blancs), bioréactifs Fisher
28.30€ - 44.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10735874
|
Fisher BioReagents
BP366-500 |
500 g | Flacon poly |
28.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697623
|
Fisher BioReagents
BP366-1 |
1 kg | Flacon poly |
44.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le chlorure de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
Chlorure de potassium |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
1420°C | |
770°C | |
Blanc | |
Solide | |
99,0 à 100,5 % | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
99.0 to 100.5% |
Potassium Chloride | |
7447-40-7 | |
6 | |
99.0 to 100.5 % | |
ClK | |
15, 7742 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.55 | |
Pass Test |
Sécurité et traitement
MISE EN GARDE !
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Hygroscopique. Porter un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l’ingestion et l’inhalation. Utiliser un équipement de protection individuelle. Laver immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Transporter le sujet à l’air frais Transporter le sujet à l’air frais En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène.
NFPA
Santé :1
Inflammabilité :0
Instabilité :1
Recommended Storage : RT