Learn More
3 M Chlorure de potassium avec AgCl, solution de remplissage d’électrode, Reagecon™
Utilisé pour le remplissage ou le remplacement de l’électrolyte de référence dans les électrodes de référence d’argent/de chlorure d’argent ou de calomel. 3 M Chlorure de potassium avec AgCl, solution de remplissage d’électrode, Reagecon™ est la solution de remplissage de choix dans les titrations potentiométriques ou les mesures directes de pH, de redox ou d’ions.
32.60€ - 93.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7, 7783-90-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11593162
|
Reagecon
EFS3AC |
100 mL |
32.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11503172
|
Reagecon
EFS3AC5 |
500 mL |
93.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Un bon électrolyte doit remplir un certain nombre de conditions : l’équitransfert de la combinaison cations/anions doit être aussi proche que possible de l’équimobile, avoir une activité constante de chlorure, une conductance électrique élevée et aussi réactive que possible sur le plan non chimique.
Le chlorure de potassium (KCl) remplit toutes ces conditions dans une mesure plus ou moins importante et est la solution de remplissage de choix dans les titrations potentiométriques ou les mesures directes de pH, de redox ou d’ions où des électrodes de référence de chlorure d’argent/argent ou de calomel sont utilisées. 3 M KCl est approprié lorsque la température de travail est d’au moins 20 °C.
Identifiants chimiques
7447-40-7, 7783-90-6 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
7447-40-7, 7783-90-6 | |
Liquide | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 |
3 mol/L, saturé en AgCl | |
Solution de remplissage pour électrodes | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |