Learn More
Solution de chlorure de potassium 4 M, pure, solution de remplissage d’électrode avec chlorure d’argent, Fisher Chemical
Code produit. 10070180
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
CAS 7447-40-7
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Conditionnement Flacon en verre ambré