Learn More
Chlorure de potassium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 à 100,5 % (AT), ≤ 0,0001 % Al, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 à 100,5 % (AT), ≤ 0,0001 % Al
25.23€ - 462.55€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15611170
|
Honeywell-Fluka
12636-250G |
250 g | |||||||
15641170
|
Honeywell-Fluka
12636-500G |
500 g |
56.91€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691160
|
Honeywell-Fluka
12636-1KG |
1 kg |
39.39€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15601170
|
Honeywell-Fluka
12636-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15651170
|
Honeywell-Fluka
12636-5KG |
5 kg |
197.69€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15661170
|
Honeywell-Fluka
12636-6X1KG |
6 x 1 kg |
197.69€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671170
|
Honeywell-Fluka
12636-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg | |||||||
15631170
|
Honeywell-Fluka
12636-4X5KG |
4 x 5 kg | |||||||
15621170
|
Honeywell-Fluka
12636-25KG |
25 kg |
263.95€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Spécification
Potassium Chloride | |
7447-40-7 | |
KCl | |
NONH for all modes of transport | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.55g/mol | |
puriss. | |
1.98g/mL at 25°C |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
99 to 100.5% (AT) | |
Bouteille en plastique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000