Learn More
Chlorure de potassium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ Code produit.: 15598074
Chlorure de potassium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15598074
2.5 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15598074
Marque: Avantor J.T.Baker 305205
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.55
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.99kg
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chlorure de potassium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ >