Learn More
Chlorure de potassium, extra pur, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Code produit. 10355810
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
ClK, numéro CAS-7447-40-7, enseal, chlorure de potassium kcl, kalitabs, chlorure de potassium, muriate de potasse, chlorvescent, klotrix, klor-con, k lent, sylvite, 500 g, 1 420°C, CHEBI:32588, blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium ; chlorure, 770°C, 11360, 74,548
ClK, numéro CAS-7447-40-7, enseal, chlorure de potassium kcl, kalitabs, chlorure de potassium, muriate de potasse, chlorvescent, klotrix, klor-con, k lent, sylvite, 500 g, 1 420 °C, CHEBI: 32588, Blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, chlorure de potassium, 770 °C, 11360, 74,548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420°C
Point de fusion 770°C
Couleur Blanc
pH 6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.54g/mol
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient de poudre en plastique