Learn More
Chlorure de potassium, extra pur, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
ClK, numéro CAS-7447-40-7, enseal, chlorure de potassium kcl, kalitabs, chlorure de potassium, muriate de potasse, chlorvescent, klotrix, klor-con, k lent, sylvite, 500 g, 1 420°C, CHEBI:32588, blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium ; chlorure, 770°C, 11360, 74,548
34.15€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10355810
|
Fisher Chemical
P/4240/53 |
500 g | N/A | ||||||
10417460
|
Fisher Chemical
P/4240/62 |
2.5 kg | N/A | ||||||
10427460
|
Fisher Chemical
P/4240/65 |
5 kg | N/A | ||||||
Description
ClK, numéro CAS-7447-40-7, enseal, chlorure de potassium kcl, kalitabs, chlorure de potassium, muriate de potasse, chlorvescent, klotrix, klor-con, k lent, sylvite, 500 g, 1 420 °C, CHEBI: 32588, Blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, chlorure de potassium, 770 °C, 11360, 74,548
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Spécification
1420°C | |
7447-40-7 | |
6 | |
ClK | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Extra pur |
770°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.54g/mol | |
Récipient de poudre en plastique |