Learn More
Chlorure de potassium, très pur, Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10404385
|
Thermo Scientific Acros
193780010 |
1 kg | Flacon en plastique |
67.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10588873
|
Thermo Scientific Acros
193780050 |
5 kg | Flacon en plastique |
225.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
Chlorure de potassium |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
1420.0°C | |
770.0°C | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
KCl | |
06,480 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.54 | |
Extra pur |
Potassium chloride | |
7447-40-7 | |
5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C) | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
15, 7742 | |
Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
≥99.0% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche