Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de potassium, 99 %, qualité biologie moléculaire
51.50€ - 92.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496249
|
Thermo Scientific Chemicals
J64189.36 |
500 g |
51.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64189.A1 |
1 kg |
92.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 |
Spécification
1500°C (sublimation) | |
773°C | |
Blanc | |
ClK | |
14,7621 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium chloride | |
4873 | |
74.55 | |
Biologie moléculaire | |
Hygroscopic |
Potassium chloride | |
7447-40-7 | |
Poudre | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
99% | |
Odorless | |
1.984 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only