Learn More
Chlorure de potassium, solution aqueuse 3M, Thermo Scientific Chemicals
Pour le remplissage des électrodes Calomel
39.50€ - 87.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043398.AK |
250 mL |
39.50€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043398.K2 |
1 L |
87.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
For refilling calomel electrodesPotassium chloride, 3M aq. solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7447-40-7, 7732-18-5 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
Chlorure de potassium |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
Spezifikation
Potassium chloride | |
Incolore | |
3M | |
MFCD00011360 | |
Miscible with water. | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Chlorure de potassium :23 % ; eau :77% | |
17mm Hg at 20°C |
7447-40-7, 7732-18-5 | |
Liquide | |
ClK | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.55 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only