Learn More
Chlorure de potassium, 0,00068 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410590
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.AP |
500 mL |
31.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.K2 |
1 L |
42.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043445.K7 |
4 L |
111.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium chloride 0.00068M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7447-40-7, 7732-18-5 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
Potassium chloride | |
Incolore | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.55 | |
Odorless | |
Miscible with water |
7447-40-7, 7732-18-5 | |
0.00068M | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Chlorure de potassium :0,005 % ; eau :99,995% | |
17mm Hg at 20°C | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only