Learn More
Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3811-04-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.55 |
Numéro MDL | MFCD00011361 |
Clé InChI | VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt |
CID PubChem | 6426889 |
Nom IUPAC | potassium ; chlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10076010
|
Thermo Scientific Acros
418190050 |
5 g | Bouteille en verre |
22.70€
5g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10259370
|
Thermo Scientific Acros
418195000 |
500 g | Flacon en plastique |
63.20€
500g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10227563
|
Thermo Scientific Acros
418190025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
234.00€
2.50kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
3811-04-9 | |
122.55 | |
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M | |
6426889 | |
[O-]Cl(=O)=O.[K+] |
ClKO3 | |
MFCD00011361 | |
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt | |
potassium ; chlorate |
Spécification
Potassium chlorate | |
3811-04-9 | |
Poudre cristalline | |
ClKO3 | |
MFCD00011361 | |
15, 7741 | |
Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C), soluble in alkalies, 1g/50mL glycerol, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether | |
[O-]Cl(=O)=O.[K+] | |
122.55 | |
122.55 | |
Réactif ACS |
356.0°C to 368.0°C | |
Blanc | |
99+% | |
KClO3 | |
01,927 | |
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt | |
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; chlorate | |
6426889 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles.
En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités :Évacuer la zone.
Combattre l’incendie à distance à cause du ris
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-289-7
missing translation for 'rtecsNumber' : FO0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium chlorate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only