Learn More
Carbonate de potassium, qualité réactif, Honeywell
Code produit. 15614410
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Qualité réactif, ≥ 98 %, poudre, −325 mesh
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Quantité 250 g
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif