Learn More
Carbonate de potassium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
27.20€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CK2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.21 |
Numéro MDL | MFCD00011382 |
Clé InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
CID PubChem | 11430 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.14 |
25 g |
27.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.22 |
100 g |
37.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.36 |
500 g |
70.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.A1 |
1 kg |
118.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.A7 |
5 kg |
295.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
It may be used in pharmaceutical laboratories as a drying agent or as a source of potassium. It is also used in fire extinguishers, to make soap, glass and to soften water. Aqueous potassium carbonate plays an important role in carbon dioxide absorption promoted by piperazine. It is also essential for the absorption of carbon dioxide promoted by boric acid. It is also useful for the synthesis of azoles and diazines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Especificaciones
Potassium carbonate | |
584-08-7 | |
Granulaire | |
CK2O3 | |
4267587 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21 | |
Hygroscopic |
891°C | |
Jaune | |
99.0% min. | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium ; carbonate | |
11430 | |
ACS | |
2.29 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-529-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only