Learn More
Bromure de potassium, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED™, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Description
- Pour l’analyse IR
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Bromide |
Quantité | 100 g |
Nom IUPAC | bromure de potassium |
Poids de la formule | 118.99 |
Qualité | Réactif BAKER INSTRA-ANALYZED™ |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col large |
Gravité spécifique | 1L = 2.75kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium bromide