Learn More
Bromure de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
54.10€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BrK |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.00 |
Numéro MDL | MFCD00011358 |
Clé InChI | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
CID PubChem | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
Nom IUPAC | bromure de potassium |
SMILES | [K+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10269750
|
Thermo Scientific Acros
424075000 |
500 g | Flacon en plastique |
54.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10668144
|
Thermo Scientific Acros
424070025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
158.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
bromure de potassium |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 | |
[K+].[Br-] |
Spécification
1435°C | |
734°C | |
Blanc | |
Crystals, Crystalline Powder, Crystalline Solid and/or Chunks | |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
bromure de potassium | |
253877 | |
119 | |
Réactif ACS | |
>800°C |
Potassium bromide | |
7758-02-3 | |
5.0 to 8.8 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
KBr | |
15, 7739 | |
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
≥99% | |
<0.01mmHg at 20°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only