Learn More
Bromure de potassium, 99,92 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
72.10€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nom IUPAC bromure de potassium
SMILES [K+].[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11311578
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010982.14
25 g
72.10€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321578
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010982.22
100 g
178.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Potassium bromide is used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is employed in antiepileptic medication for dogs. It is utilized in the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
bromure de potassium
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Spécification
1435°C
730°C
Incolore
99.92% (metals basis)
MFCD00011358
Freely soluble in water. Soluble in alcohol and glycerol. Slightly soluble in diethyl ether.
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
Odorless
Hygroscopic
2.75
Potassium bromide
7758-02-3
Cristalline
BrK
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
bromure de potassium
253877
119.01
1.559
White Powder/crystalline/beads
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote