Learn More
Bromure de potassium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
48.20€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BrK |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.00 |
Numéro MDL | MFCD00011358 |
Clé InChI | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
CID PubChem | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
SMILES | [K+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10163830
|
Thermo Scientific Acros
196480010 |
1 kg | Flacon en plastique |
48.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10722135
|
Thermo Scientific Acros
196480050 |
5 kg | Flacon en plastique |
156.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
[K+].[Br-] |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 |
Spécification
1435.0°C | |
734.0°C | |
7758-02-3 | |
Poudre cristalline et morceaux | |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
bromure de potassium | |
253877 | |
119 | |
Extra pur |
Potassium bromide | |
Extra Pure | |
Blanc | |
97.5% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
KBr | |
15, 7739 | |
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
98% | |
1% max. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
RUO – Research Use Only