missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromate de potassium, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Code produit. 10715151
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 7758-01-2
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL 11359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]

Spécification

Point de fusion 350°C
Couleur Blanc
pH 5 to 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 167.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis