Learn More
Bromate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-01-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BrKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.01 |
Clé InChI | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
CID PubChem | 23673461 |
ChEBI | CHEBI:38211 |
Nom IUPAC | bromate de potassium |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12655037
|
Thermo Scientific Acros
446941000 |
100 g | Flacon en plastique |
36.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12675037
|
Thermo Scientific Acros
446945000 |
500 g | Flacon en plastique |
108.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-01-2 | |
167.01 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
CHEBI:38211 | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] |
BrKO3 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
23673461 | |
bromate de potassium |
Spécification
Potassium bromate | |
7758-01-2 | |
KBrO3 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
bromate de potassium | |
23673461 | |
167.01 | |
3.27 |
350.0°C | |
BrKO3 | |
15,7738 | |
Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] | |
167.01 | |
CHEBI:38211 | |
Réactif ACS | |
3.2700g/mL |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-829-8
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium bromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- REA17-CMR1-Réservé aux utilisateurs professionnels.
RUO – Research Use Only