Learn More
Bromate de potassium, 99,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
50.55€ - 130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-01-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BrKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.00 |
Numéro MDL | MFCD00011359 |
Clé InChI | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
CID PubChem | 23673461 |
ChEBI | CHEBI:38211 |
Nom IUPAC | bromate de potassium |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040013.22 |
100 g |
50.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040013.36 |
500 g |
130.65€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-01-2 | |
167.00 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
23673461 | |
bromate de potassium |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
CHEBI:38211 | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] |
Spécification
Potassium bromate | |
7758-01-2 | |
99.8% min | |
MFCD00011359 | |
Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol. | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] | |
167.00 | |
CHEBI:38211 | |
Réactif ACS |
370°C (decomposition) | |
Granulaire | |
BrKO3 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
bromate de potassium | |
23673461 | |
167 | |
3.27 g/mL |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P310-P304+P340-P306+P360-P308+P313-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H301-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-829-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EF8725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Potassium bromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium bromate
RUO – Research Use Only