Learn More
Bromate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413807
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif analytique et agent oxydant. Le bromate de potassium est principalement utilisé comme agent de maturation pour la farine et comme conditionneur de pâte. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire dans des composés à processus permanent tels que les additifs alimentaires et les explosifs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’alcool, mais insoluble dans l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Oxydant fort. Incompatible avec les matériaux combustibles, les matières organiques, les agents réducteurs, l’aluminium et les métaux en poudre fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-01-2
Formule moléculaire BrKO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.00
Numéro MDL MFCD00011359
Clé InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CID PubChem 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nom IUPAC bromate de potassium
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bromate
Point de fusion ∼370°C (decomposition)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1484
Merck Index 14,7617
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 3.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium bromate